Documentos Principais
1544916
USP
Polyvinyl Chloride Plasticide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Poly(vinyl chloride), PVC
About This Item
Fórmula linear:
(CH2CHCl)n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
O produto 1544916 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
grau
pharmaceutical primary standard
fabricante/nome comercial
USP
densidade
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
ClC=C
InChI
1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2
chave InChI
BZHJMEDXRYGGRV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Polyvinyl Chloride Plasticide USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4