forma
pellets
dureza
18 dmm (Penetrometer, ASTM D 5)
viscosidade
10 poise(190 °C, Brookfield Thermosel)(lit.)
temperatura de transição
Tg -10 °C
softening point 155 °C (ring and ball, ASTM E 28)
densidade
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC=C
InChI
1S/C22H42O3/c1-2-3-4-5-11-14-17-20-21(25-20)18-15-12-9-7-6-8-10-13-16-19-22(23)24/h20-21H,2-19H2,1H3,(H,23,24)/t20-,21+/m1/s1
chave InChI
NSYDMBURIUSUDH-RTWAWAEBSA-N
Aplicação
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3