389293
Poly(vinyl chloride)
average Mw ~43,000, average Mn ~22,000
Sinônimo(s):
PVC
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
peso molecular
average Mn ~22,000
average Mw ~43,000
viscosidade inerente
0.51 dL/g(lit.)
densidade
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClC=C
InChI
1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2
chave InChI
BZHJMEDXRYGGRV-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3