1505506
USP
Ácido dietilenotriaminapentaacético
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N,N-Bis(2-[bis(carboximetil)amino]etil)glicina, DETAPAC, DTPA, Penta(carboximetil)dietilenotriamina, Ácido (carboximetilimino)bis(etilenonitrilo)tetracético, Ácido pentético
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
pentetic acid
fabricante/nome comercial
USP
pf
219-220 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CCN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H23N3O10/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27)
chave InChI
QPCDCPDFJACHGM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
392.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
200 °C - closed cup