791268P
Avanti
DTPA-BSA (Gd)
DTPA-bis(stearylamide) (gadolinium salt), powder
Sinônimo(s):
(diethylenetriaminepentaacetic acid)-bis(stearylamide) (gadolinium salt); Gd-DTPA-BSA
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 100 mg (791268P-100mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 791268P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- in the preparation of nontargeting (NT) gadolinium peptide amphiphile micelles (PAMs) for the magnetic resonance imaging (MRI) of atherosclerotic lesions[2]
- as a MRI agent in the preparation of lipid-like nanoparticles (LLNs) for small interfering RNA (siRNA) encapsulation[3]
- as a MRI agent in the preparation of paramagnetic saposin C and dioleylphosphatidylserine (SapC-DOPS) vesicles for imaging glioblastoma multiforme (GBM) tumors[4]
Ações bioquímicas/fisiológicas
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)