Documentos Principais
1.08390
Supelco
Diethylenetriaminepentaaceticacid
saturated solution, suitable for titration
Sinônimo(s):
Diethylenetriaminepentaaceticacid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H23N3O10
Número CAS:
Peso molecular:
393.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
200-652-8
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Diethylenetriaminepentaaceticacid, Diethylenetriaminepentaaceticacid. CAS 67-43-6, pH 2 - 3 (H₂O, 20 °C) (saturated solution).
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
adequação da reação
reaction type: Complexometric reactions
técnica(s)
titration: suitable
pH
2-3 (20 °C in H2O, saturated solution)
pf
>206 °C (Decomposition)
solubilidade
4.8 g/L
densidade volumétrica
580 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
N(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)CC(=O)O
InChI
1S/C14H23N3O10/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27)
chave InChI
QPCDCPDFJACHGM-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (complexometric, calc. on anhydrous substance): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): conforms
pH-value (saturated solution): 2.0 - 3.0
Ba (Barium): ≤ 5 ppm
Ca (Calcium): ≤ 10 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 5 ppm
Co (Cobalt): ≤ 5 ppm
Cr (Chromium): ≤ 5 ppm
Cu (Copper): ≤ 5 ppm
Fe (Iron): ≤ 5 ppm
K (Potassium): ≤ 50 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 5 ppm
Mn (Manganese): ≤ 5 ppm
Na (Sodium): ≤ 500 ppm
Ni (Nickel): ≤ 5 ppm
Pb (Lead): ≤ 5 ppm
Zn (Zinc): ≤ 5 ppm
Sulfated ash: ≤ 0.2 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.5 %
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
392.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
200 °C - closed cup