The isotopes for this material have not been determined. The gadolinium source is listed as synthetic or transformed.
381667
Diethylenetriaminepentaacetic acid gadolinium(III) dihydrogen salt hydrate
97%
Sinônimo(s):
Gadopentetic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
adequação da reação
core: gadolinium
reagent type: catalyst
pf
129 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Gd+3].[H]O[H].OC(=O)CN(CCN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C14H23N3O10.Gd.H2O/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27;;/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27);;1H2/q;+3;/p-3
chave InChI
JBUMALASVLVYKI-UHFFFAOYSA-K
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
-
May I know the isotopes of the Gd in the compound, is it the natural Gd? Thanks!
1 answer-