Documentos Principais
1463982
USP
Nitazoxanide Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-(5- Nitro-1,3-thiazol-2-yl)-2-hydroxybenzamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H7N3O4S
Número CAS:
Peso molecular:
265.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
família API
nitazoxanide
embalagem
pkg of 25 mg
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c(ncc1[N+](=O)[O-])NC(=O)c2c(cccc2)O
InChI
1S/C10H7N3O4S/c14-7-4-2-1-3-6(7)9(15)12-10-11-5-8(18-10)13(16)17/h1-5,14H,(H,11,12,15)
chave InChI
FDTZUTSGGSRHQF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025.
All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Aplicação
Nitazoxanide Related Compound B USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)