1443205
USP
Metyrosine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
α-Methyl-L-tyrosine, Metirosine, L-2-Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)alanine, L-AMPT
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
metyrosine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
C[C@](N)(Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO3/c1-10(11,9(13)14)6-7-2-4-8(12)5-3-7/h2-5,12H,6,11H2,1H3,(H,13,14)/t10-/m0/s1
chave InChI
NHTGHBARYWONDQ-JTQLQIEISA-N
Informações sobre genes
human ... TH(7054)
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Metyrosine Capsules
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)