SML3708
L-Meta-tyrosine
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-2-Amino-3-(3-hydroxyphenyl)propanoic acid, 3-Hydroxy-L-phenylalanine, L-3-Hydroxyphenylalanine, L-m-Tyrosine, m-Tyr, meta-Tyrosine
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
2 mg/mL, clear (0.1N HCl)
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3