M3281
α-Methyl-DL-tyrosine methyl ester hydrochloride
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
α-MT methyl ester hydrochloride, 2-Methyl-4-hydroxy-DL-phenylalanine methyl ester hydrochloride, AMPT methyl ester hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
pf
192 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
DMSO: ≥20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].COC(=O)C(C)(N)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C11H15NO3.ClH/c1-11(12,10(14)15-2)7-8-3-5-9(13)6-4-8;/h3-6,13H,7,12H2,1-2H3;1H
chave InChI
OOVDEPZODSXAMU-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... TH(7054)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3