Documentos Principais
163848
Sigma-Aldrich
α-Fluorocinnamic acid
98%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 714,00
R$ 714,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 714,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH=C(F)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
166.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 714,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
98%
p.e.
290 °C (lit.)
pf
156-159 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C(F)=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H7FO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,11,12)/b8-6-
chave InChI
QONCEXMULRJPPY-VURMDHGXSA-N
Descrição geral
α-Fluorocinnamic acid undergoes decarboxylation reaction on heating in the presence of copper to yield β-fluorostyrene[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of terminal monofluoro olefins.
Van S, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 19, 2117-2133 (2002)