1438001
USP
Methyltestosterone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
17α-Methyltestosterone, 17α-Methyl-4-androsten-17β-ol-3-one, 17β-Hydroxy-17α-methyl-4-androsten-3-one, Mesterone, Methyltestosterone
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
methyltestosterone
fabricante/nome comercial
USP
controle de medicamentos
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
pf
162-168 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C20H30O2/c1-18-9-6-14(21)12-13(18)4-5-15-16(18)7-10-19(2)17(15)8-11-20(19,3)22/h12,15-17,22H,4-11H2,1-3H3/t15-,16+,17+,18+,19+,20+/m1/s1
chave InChI
GCKMFJBGXUYNAG-HLXURNFRSA-N
Informações sobre genes
human ... AR(367)
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Methyltestosterone Capsules
- Methyltestosterone Tablets
- Progesterone Compounded Vaginal Inserts
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)