Documentos Principais
28638-U
Hamilton® 1002LTN syringe
1002LTN, volume 2.5 mL, needle size 22 ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
blunt tip stainless steel (point style 3)
tamanho da agulha
22 ga (blunt tip)
descrição
gastight
Características
GASTIGHT® Syringe, Fixed needle
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 203083
agulha C
51 mm (2 in.)
volume
2.5 mL
compatibilidade
for use with CTC HTS PAL Instruments (HPLC Sampling)
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Questions
  1. We need of the picture. Is it possible?
    1 answer
    1. Helpful?