Documentos Principais
1430305
USP
Methyl laurate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Lauric acid methyl ester, Methyl dodecanoate
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)10CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
214.34
Beilstein:
1767780
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
O produto 1430305 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
grau
pharmaceutical primary standard
família API
methyl laurate
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.431 (lit.)
p.e.
262 °C/766 mmHg (lit.)
pf
4-5 °C (lit.)
densidade
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-2/h3-12H2,1-2H3
chave InChI
UQDUPQYQJKYHQI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Methyl laurate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as:
  • Saw Palmetto Capsules
  • Powdered Saw Palmetto
  • Glyceryl Tricaprylate
  • Saw Palmetto
  • Glyceryl Monocaprylate
  • Glyceryl Mono and Dicaprylate
  • Glyceryl Monocaprylocaprate
  • Saw Palmetto Extract
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
282.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
139 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1
HPLC Analysis of Fatty Acid Methyl Esters (FAMES) on SUPELCOSIL™ LC-18