1374292
USP
Magnesium phosphate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Magnesium phosphate tribasic pentahydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
magnesium phosphate
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Mg+2].[P](=O)([O-])([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/Mg.H3O4P.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H3,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-3
chave InChI
ZHDVAZVXDZNFPS-UHFFFAOYSA-K
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)