1366567
USP
Linalool
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(±)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, (±)-3,7-Dimethyl-3-hydroxy-1,6-octadiene
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.17 mmHg ( 25 °C)
família API
linalool
embalagem
pkg of 0.3 mL
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.462 (lit.)
p.e.
194-197 °C/720 mmHg (lit.)
densidade
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3
chave InChI
CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
171.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
77.2 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)