Documentos Principais
8.18627
Sigma-Aldrich
Linalool
for synthesis
Sinônimo(s):
Linalool, 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol
About This Item
Fórmula linear:
CH3C(CH3)=CH(CH2)2C(OH)(CH3)CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
154.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
201-134-4
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
0.10 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
235 °C
potência
2790 mg/kg LD50, oral (Rat)
5610 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
0.9-5.2 % (v/v)
pH
4.5 (25 °C, 1.45 g/L in H2O)
temperatura de transição
flash point 79 °C
solubilidade
1.45 g/L
densidade
0.86 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CCC=C(C)C)(C)C=C
InChI
1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3
chave InChI
CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.860 - 0.862
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
171.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
77.2 °C - Pensky-Martens closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8