1362500
USP
Levonordefrin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(−)-3,4-Dihydroxynorephedrine, α-(1-Aminoethyl)-3,4-dihydroxybenzyl alcohol, (−)-α-Methylnorepinephrine, 4-(2-Amino-1-hydroxypropyl)-1,2-benzenediol, L-4-(2-Amino-1-hydroxypropyl)-1,2-benzenediol, Levonordefrin
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
levonordefrin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](N)[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H13NO3/c1-5(10)9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-5,9,11-13H,10H2,1H3/t5-,9-/m0/s1
chave InChI
GEFQWZLICWMTKF-CDUCUWFYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Mepivacaine Hydrochloride and Levonordefrin Injection
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)