84840
Dibutyl sebacate
≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
Decanedioic acid dibutyl ester, Sebacic acid dibutyl ester
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97.0% (GC)
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.441 (lit.)
n20/D 1.441
pb
178-179 °C/3 mmHg (lit.)
densidade
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C18H34O4/c1-3-5-15-21-17(19)13-11-9-7-8-10-12-14-18(20)22-16-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
chave InChI
PYGXAGIECVVIOZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
366.8 °F - open cup
Ponto de fulgor (°C)
186 °C - open cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter