1356778
USP
Lamotrigine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2,3-Dichlorobenzoic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
lamotrigine
fabricante/nome comercial
USP
pf
168-170 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C7H4Cl2O2/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
chave InChI
QAOJBHRZQQDFHA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2