1349706
USP
Isoniazid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-Pyridinecarboxylic acid hydrazide, INH, Isonicotinic acid hydrazide, Isonicotinic hydrazide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
isoniazid
fabricante/nome comercial
USP
pf
171-173 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NNC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H7N3O/c7-9-6(10)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,7H2,(H,9,10)
chave InChI
QRXWMOHMRWLFEY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Isoniazid Tablets
- Isoniazid Injection
- Isoniazid Oral Solution
- Rifampin and Isoniazid Capsules
- Rifampin, Isoniazid, and Pyrazinamide Tablets
- Rifampin, Isoniazid, Pyrazinamide, and Ethambutol Hydrochloride Tablets
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)