1295742
USP
Glyceryl monooleate
90%, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Glycerol mono-oleate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
glyceryl monooleate
Ensaio
90%
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C21H40O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h9-10,20,22-23H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
chave InChI
RZRNAYUHWVFMIP-KTKRTIGZSA-N
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1