Documentos Principais
36484
Supelco
2-Stearoylglycerol
analytical standard
Sinônimo(s):
β-Monostearin, 2-Monostearin, 2-Monostearoylglycerol, 2-Octadecanoylglycerol, Glycerol β-monostearate, Octadecanoic acid 2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl ester
Selecione um tamanho
25 MG
R$ 1.981,00
R$ 1.981,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 MG
R$ 1.981,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H42O4
Número CAS:
Peso molecular:
358.56
Beilstein:
1799576
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 1.981,00
Previsão de entrega em02 de junho de 2025
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
analytical standard
Ensaio
≥95% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
grupo funcional
ester
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCCCCCCCCCCCCCCCC)OC(CO)CO
InChI
1S/C21H42O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-20(18-22)19-23/h20,22-23H,2-19H2,1H3
chave InChI
YQEMORVAKMFKLG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
B C Mortimer et al.
Biochimica et biophysica acta, 1046(1), 46-56 (1990-08-28)
In rats, remnant particles derived from chylomicron-like emulsions containing 1,3-dioleoyl-2-stearoylglycerol (OSO) are removed from plasma more slowly than remnants derived from triolein emulsions. The effect associated with a saturated acyl chain at the glycerol 2-position could be reproduced by incorporating
Qi-Zhi Su et al.
Talanta, 202, 285-296 (2019-06-07)
Atmospheric pressure gas chromatography (APGC) coupled to quadrupole time-of-flight (QTOF) and electron ionization mass spectrometry together with commercial library search are two complementary techniques for non-target screening of volatile and semi-volatile compounds. Optimization was first conducted to achieve easier search