1287369
USP
Gabapentin Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-Carboxycyclohexaneacetic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
gabapentin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(CC1(C(O)=O)CCCCC1)=O
InChI
1S/C9H14O4/c10-7(11)6-9(8(12)13)4-2-1-3-5-9/h1-6H2,(H,10,11)(H,12,13)
chave InChI
SDAXMMUAZRUWNL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3