1287303
USP
Gabapentin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-(Aminomethyl)-cyclohexaneacetic acid, Neurontin
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
gabapentin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
NCC1(CC(O)=O)CCCCC1
InChI
1S/C9H17NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-7,10H2,(H,11,12)
chave InChI
UGJMXCAKCUNAIE-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CACNA1A(773) , CACNA1B(774) , CACNA1C(775) , CACNA1D(776) , CACNA1E(777) , CACNA1F(778) , CACNA1G(8913) , CACNA1H(8912) , CACNA1I(8911) , CACNA1S(779) , CACNA2D1(781) , CACNA2D2(9254) , CACNA2D3(55799) , CACNA2D4(93589) , CACNB1(782) , CACNB2(783) , CACNB3(784) , CACNB4(785) , CACNG1(786) , CACNG2(10369) , CACNG3(10368) , CACNG4(27092) , CACNG5(27091) , CACNG6(59285) , CACNG7(59284) , CACNG8(59283)
Aplicação
Also, for use with USP monographs such as:
- Gabapentin Capsules
- Gabapentin Tablets
- Gabapentin Compounded Cream
- Gabapentin Compounded Oral Suspension
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3