1283313
USP
Foscarnet Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-Ethoxy-1-hydroxyphosphinecarboxylic acid 1-oxide disodium salt, Disodium (ethoxyoxydophosphanyl)formate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
foscarnet
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C3H7O5P/c1-2-8-9(6,7)3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)(H,6,7)
chave InChI
BKWIXPAEQDWSDE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3