Y0002132
D-(−)-Frutose
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
D-Levulose, Açúcar de fruta
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
família API
topiramate
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
119-122 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
chave InChI
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)