1268513
USP
Etidronate disodium Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Sodium phosphite dibasic pentahydrate, di-Sodium hydrogen phosphite
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
etidronate
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])[O-]
InChI
1S/2Na.HO3P.5H2O/c;;1-4(2)3;;;;;/h;;1H;5*1H2/q2*+1;-2;;;;;
chave InChI
FBKBMXXJECMLCQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Etidronate Disodium
- Etidronate Disodium Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)