Y0000572
Etidronate disodium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-Hydroxyethane-1,1-bisphosphonic acid disodium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
etidronate
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])(O)C([P](=O)([O-])O)(O)C
InChI
1S/C2H8O7P2.2Na/c1-2(3,10(4,5)6)11(7,8)9;;/h3H,1H3,(H2,4,5,6)(H2,7,8,9);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
GWBBVOVXJZATQQ-UHFFFAOYSA-L
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)