Documentos Principais
1225204
USP
Dopamina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-(3,4-di-hidroxifenil)etilamina, 3,4-di-hidroxifenetilamina, 3-hidroxitiramina, 4-(2-aminoetil)-1,2-benzenodiol
About This Item
Fórmula linear:
(HO)2C6H3CH2CH2NH2·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
189.64
Beilstein:
3656720
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
O produto 1225204 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
grau
pharmaceutical primary standard
família API
dopamine
fabricante/nome comercial
USP
pf
248-250 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].NCCc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H
chave InChI
CTENFNNZBMHDDG-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ADRB1(153)
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Dopamine hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Dobutamine Hydrochloride
  • Dopamine Hydrochloride
  • Dopamine Hydrochloride and Dextrose Injection
  • Dopamine Hydrochloride Injection
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Junwei Li et al.
Science translational medicine, 12(558) (2020-08-28)
Epithelial tissues line the organs of the body, providing an initial protective barrier as well as a surface for nutrient and drug absorption. Here, we identified enzymatic components present in the gastrointestinal epithelium that can serve as selective means for