1197302
USP
Diflorasone diacetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
6α,9-Difluoro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17,21-diacetate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
diflorasone
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12C[C@H](C)[C@](OC(C)=O)(C(=O)COC(C)=O)[C@@]1(C)C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@]2([H])C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]34C
InChI
1S/C26H32F2O7/c1-13-8-17-18-10-20(27)19-9-16(31)6-7-23(19,4)25(18,28)21(32)11-24(17,5)26(13,35-15(3)30)22(33)12-34-14(2)29/h6-7,9,13,17-18,20-21,32H,8,10-12H2,1-5H3/t13-,17-,18-,20-,21-,23-,24-,25-,26-/m0/s1
chave InChI
BOBLHFUVNSFZPJ-JOYXJVLSSA-N
Informações sobre genes
human ... NR3C1(2908)
Descrição geral
Aplicação
Also, for use with USP monographs such as:
- Diflorasone Diacetate Ointment
- Diflorasone Diacetate Cream
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)