1189053
USP
Dicloxacillin Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
dicloxacillin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1c(c(ccc1)Cl)c2n[o]c(c2C(=O)O)C
InChI
1S/C11H7Cl2NO3/c1-5-8(11(15)16)10(14-17-5)9-6(12)3-2-4-7(9)13/h2-4H,1H3,(H,15,16)
chave InChI
WQXUUMUOERZZAE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)