BP810
Dicloxacillin sodium
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Dicloxacillin sodium salt monohydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
dicloxacillin
Formulário
crystalline powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].Cc1onc(c1C(=O)N[C@H]2[C@H]3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C([O-])=O)-c4c(Cl)cccc4Cl
InChI
1S/C19H17Cl2N3O5S.Na.H2O/c1-7-10(12(23-29-7)11-8(20)5-4-6-9(11)21)15(25)22-13-16(26)24-14(18(27)28)19(2,3)30-17(13)24;;/h4-6,13-14,17H,1-3H3,(H,22,25)(H,27,28);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,14+,17-;;/m1../s1
chave InChI
SIGZQNJITOWQEF-VICXVTCVSA-M
Descrição geral
Aplicação
Also used in monographs such as:
Embalagem
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)