Documentos Principais
1178002
USP
Dexbrompheniramine maleate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(+)-Brompheniramine maleate salt, Dexbrompheniramine maleate salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H19BrN2 · C4H4O4
Número CAS:
Peso molecular:
435.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
O produto 1178002 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
grau
pharmaceutical primary standard
família API
brompheniramine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN(C)CC[C@@H](c1ccc(Br)cc1)c2ccccn2
InChI
1S/C16H19BrN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t15-;/m0./s1
chave InChI
SRGKFVAASLQVBO-DASCVMRKSA-N
Informações sobre genes
human ... HRH1(3269)
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Dexbrompheniramine maleate USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Dexbrompheniramine Maleate and Pseudoephedrine Sulfate Oral Solution
  • Dexchlorpheniramine Maleate Tablets
Ações bioquímicas/fisiológicas
Antihistamine; H1 histamine receptor antagonist.
Outras notas
Active isomer
Sales restrictions may apply.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)