1157024
USP
Cyclophosphamide Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3-(2-Chloroethyl)-2-oxo-2-hydroxy-1,3,6,2-oxadiazaphosphonane
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
cyclophosphamide
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C7H16ClN2O3P/c8-2-5-10-6-4-9-3-1-7-13-14(10,11)12/h9H,1-7H2,(H,11,12)
chave InChI
SIMWMEHPUXRDQD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Cyclophosphamide
- Cyclophosphamide Capsules
- Cyclophosphamide for Injection
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3