1133933
USP
Cinnamic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
trans-Cinnamic acid, (2E)-3-Phenyl-2-propenoic acid, trans-3-Phenylacrylic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
cinnamic acid
fabricante/nome comercial
USP
pf
133 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,10,11)/b7-6+
chave InChI
WBYWAXJHAXSJNI-VOTSOKGWSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1