Documentos Principais
1086356
USP
Calcium ascorbate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Calcium L-ascorbate dihydrate, L-Ascorbic acid calcium salt dihydrate, Vitamin C calcium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H14CaO12 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
426.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
O produto 1086356 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
grau
pharmaceutical primary standard
família API
calcium ascorbate
fabricante/nome comercial
USP
pf
166 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O[Ca]OC2=C(O)C(=O)O[C@@H]2[C@@H](O)CO
InChI
1S/2C6H8O6.Ca.2H2O/c2*7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;;;/h2*2,5,7-10H,1H2;;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*2-,5+;;;/m00.../s1
chave InChI
RGJHWLDSRIHFKY-FWCDDDAWSA-L
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Calcium ascorbate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. こちらの製品は食品添加物として使用が可能でしょうか
    1 answer
    1. No. This product is a United States Pharmacopeia (USP) reference standard suitable for analysis. The free acid form, under product number W210901, would be the only food-grade option available at this time.
      Please see the link below should this product be of interest:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/w210901