Documentos Principais
1076192
USP
Albumina sérica bovina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Albumina bovina, Albumina, soro bovino, BSA
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
pharmaceutical primary standard
peso molecular
~66 kDa
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Shipping condition: wet ice
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
BSA for protein quantitation USP reference standard in specified compendial tests and assays.
Also used to prepare standard and suitability standard solutions during the determination of total protein in pharmaceutical drug substances and products according to the United States Pharmacopeia (USP) general chapter. [1]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Certos epítopos conformacionais e sequência primária de BSA são alérgenos suspeitos em alergias a carne de vaca e leite em humanos.
Nota de preparo
Pode-se referir à albumina sérica como Fração V. Esta convenção de nomenclatura é derivada do método original de Cohn para fracionamento de proteínas séricas usando precipitação com etanol frio. A albumina sérica foi encontrada na quinta fração de etanol usando o método de Cohn. Desde então, o termo “Fração V” foi usado por alguns para descrever a albumina sérica, independentemente do método de preparo. Outros usaram este termo para descrever a albumina sérica purificada por métodos de fracionamento com etanol que foram altamente modificados desde o método de Cohn original foi descrito. A Sigma-Aldrich fabrica e distribui albuminas séricas purificadas a partir de diversos métodos primários, inclusive o método de fracionamento de Cohn verdadeiro, métodos de fracionamento de etanol modificados, choque térmico e cromatografia. Etapas de purificação adicionais podem incluir cristalização ou filtração de carvão.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
This product is part of the USP Biologics program.
Sales restrictions may apply.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
?507? Protein determination procedures
United States Pharmacopeia, 41(2), 6744-6744 (2016)
Ramon E Coronado et al.
Cell transplantation, 26(12), 1840-1854 (2018-02-03)
Biologic substrates, prepared by decellularizing and solubilizing tissues, have been of great interest in the tissue engineering field because of the preservation of complex biochemical constituents found in the native extracellular matrix (ECM). The integrity of the ECM is critical
Tüzer Kalkan et al.
Cell stem cell, 24(5), 785-801 (2019-04-30)
The gene regulatory network (GRN) of naive mouse embryonic stem cells (ESCs) must be reconfigured to enable lineage commitment. TCF3 sanctions rewiring by suppressing components of the ESC transcription factor circuitry. However, TCF3 depletion only delays and does not prevent
Rihab Rasheed et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 10(8) (2020-08-23)
Microalgae isolated from the Qatari desert was identified as thermotolerant, with a rich metabolite profile that is appropriate for use as food and health supplements. In this research, a species of Chlorella, QUCCCM3, from the Qatar University Culture Collection of
Michelle T Barati et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 313(2), C197-C206 (2017-05-19)
Dopamine decreases Na-K-ATPase (NKA) activity by PKC-dependent phosphorylation and endocytosis of the NKA α1. Dopamine-mediated regulation of NKA is impaired in aging and some forms of hypertension. Using opossum (OK) proximal tubule cells (PTCs), we demonstrated that sodium-hydrogen exchanger regulatory