1065276
USP
Bendamustine Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-{5-[(2-Chloroethyl)(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl}butanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
família API
bendamustine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
- Bendamustine Hydrochloride
- Bendamustine Hydrochloride for Injection
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)