1062074
USP
Benzyl mercaptan
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
α-Toluenethiol, α-Tolyl mercaptan, Benzenemethanethiol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
>4 (vs air)
família API
benzyl mercaptan
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.575 (lit.)
pb
194-195 °C (lit.)
densidade
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
SCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8S/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
chave InChI
UENWRTRMUIOCKN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
70 °C - closed cup