W214701
Benzyl mercaptan
99%, FG
Sinônimo(s):
α-Toluenethiol, α-Tolyl mercaptan, Benzenemethanethiol
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
densidade de vapor
>4 (vs air)
Ensaio
99%
Impurezas
≤0.0890% Toluene, residual
índice de refração
n20/D 1.575 (lit.)
p.e.
194-195 °C (lit.)
densidade
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
garlic; onion; alliaceous; sulfurous
cadeia de caracteres SMILES
SCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8S/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
chave InChI
UENWRTRMUIOCKN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Anaerobic degradation of thiobencarb by mixed culture of isolated bacteria.: This research focuses on the anaerobic degradation of thiobencarb, a thiol-related compound, by a mixed culture of bacteria, highlighting potential bioremediation applications (Duc et al., 2023).
- Amphiphilic polymer-encapsulated Au nanoclusters with enhanced emission and stability for highly selective detection of hypochlorous acid.: This study demonstrates the use of amphiphilic polymer-encapsulated gold nanoclusters for the selective detection of hypochlorous acid, indicating potential applications in environmental monitoring and chemical sensing (Li et al., 2021).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
70 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?