Documentos Principais
1036960
USP
Star Anise Oil
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
família API
anise oil
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Star Anise Oil USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
199.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
92.8 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)