Documentos Principais
PHL83865
Karanjin
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
3-Methoxy-2-phenyl-4H-furo[2,3-h]-1-benzopyran-4-one
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 2.082,00
R$ 2.082,00
Disponível para enviar em28 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 2.082,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H12O4
Número CAS:
Peso molecular:
292.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 2.082,00
Disponível para enviar em28 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[o]1c2c3c([o]cc3)ccc2[c](c(c1c4ccccc4)OC)=O
InChI
1S/C18H12O4/c1-20-18-15(19)13-7-8-14-12(9-10-21-14)17(13)22-16(18)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3
chave InChI
LKPQNZRGGNOPPU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)