Documentos Principais
PHR1218
Supelco
trans-anetol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
4-Propenilanisol, trans-1-metoxi-4-(1-propenil)benzeno
Selecione um tamanho
2.2 ML
R$ 1.197,00
R$ 1.197,00
Disponível para enviar em10 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
2.2 ML
R$ 1.197,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH=CHC6H4OCH3
Número CAS:
Peso molecular:
148.20
Beilstein:
774229
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 1.197,00
Disponível para enviar em10 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1035005
família API
anethole
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.561 (lit.)
p.e.
234-237 °C (lit.)
pf
20-21 °C (lit.)
densidade
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(\C=C\C)cc1
InChI
1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3-8H,1-2H3/b4-3+
chave InChI
RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N
Descrição geral
O trans-anetol é um composto monoterpenoide aromático e derivado de fenilpropeno. Ele é predominantemente usado como aromatizante em cosméticos e como flavorizante nos setores alimentício e farmacêutico.[1]
Padrões farmacêuticos secundários para aplicação em controle de qualidade fornecem alternativas convenientes e econômicas ao preparo de padrões de trabalho internos para laboratórios e fabricantes de produtos farmacêuticos.
Esse CRM (Certified Reference Material, Material de referência certificado) é produzido e certificado de acordo com a ISO 17034 e a ISO/IEC 17025. Todas as informações sobre o uso deste CRM podem ser encontradas no certificado de análise.
Aplicação
O trans-anetol pode ser usado como um padrão de referência analítico para determinação do analito em matérias-primas, produtos alimentícios e formulações farmacêuticas por cromatografia líquida de alta eficiência[2][3][4] e cromatografia gasosa.[3][5][6]
Esses padrões secundários são qualificados como materiais de referência certificados. Eles são adequados para uso em diversas aplicações analíticas, incluindo não exclusivamente testes de liberação de produtos farmacêuticos, desenvolvimento de métodos farmacêuticos para análises qualitativas e quantitativas, testes de controle de qualidade de alimentos e bebidas, além de outras demandas de calibração.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Derivado de fenilpropeno de ocorrência natural que é estrogênico em concentrações menores e citotóxico em concentrações maiores para linhagens celulares cancerosas. A citotoxicidade está relacionada ao metabolismo de trans-anetol em 4-hidroxi-1-propenilbenzeno.
Nota de análise
Esses padrões secundários são atribuíveis a diversos padrões primários da USP, EP (Ph. Eur.) e BP, quando disponíveis.
Outras notas
Esse composto é comumente encontrado em plantas do gênero: pimpinella
Nota de rodapé
Para ver um exemplo de certificado de análise deste material, insira LRAC3326 no espaço abaixo. Este é apenas um exemplo de certificado e pode não corresponder ao lote que você receberá.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
213.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
101 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Essential oils and their single compounds in cosmetics - A critical review
Sarkic A and Stappen I
Cosmetics, 5(1), 11-11 (2018)
Identification by HPLC- DAD and HPLC- MS analyses and quantification of constituents of fennel teas and decoctions
Bilia AR, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 48(10), 4734-4738 (2000)
LC determination of anethole in aniseed drinks
Jurado JM, et al.
Chromatographia, 64(3-4), 223-226 (2006)
Determination of trans-anethole in Salvia sclarea essential oil by liquid chromatography and GC-MS
Fiori J, et al
Journal of Separation Science, 25(10-11), 703-709 (2002)
Fast quantitative determination of volatile constituents in fennel by headspace-gas chromatography
Krizman M, et al.
Analytica Chimica Acta, 557(1-2), 267-271 (2006)