1036948
USP
o-Anisaldehyde
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Methoxybenzaldehyde, o-Anisaldehyde, Salicylaldehyde methyl ether
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
mepyramine, anisaldehyde
fabricante/nome comercial
USP
pb
238 °C (lit.)
pf
34-40 °C (lit.)
densidade
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccccc1OC
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-6H,1H3
chave InChI
PKZJLOCLABXVMC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
244.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
118 °C - closed cup