PHR3168
Ademetionine Disulfate Tosylate
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
S-Adenosyl-L-methionine disulfate tosylate
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1012134
família API
ademetionine
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 g
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
InChI
1S/C15H22N6O5S.C7H8O3S.2H2O4S/c1-27(3-2-7(16)15(24)25)4-8-10(22)11(23)14(26-8)21-6-20-9-12(17)18-5-19-13(9)21;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;2*1-5(2,3)4/h5-8,10-11,14,22-23H,2-4,16H2,1H3,(H2-,17,18,19,24,25);2-5H,1H3,(H,8,9,10);2*(H2,1,2,3,4)/p-3/t7-,8+,10+,11+,14+,27?;;;/m0.../s1
chave InChI
XDCFCHNAIMYBAZ-XQVUROGGSA-K
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.