Z777164
Proteomix® SCX-NP5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, PEEK
Sinônimo(s):
Strong Cation Exchange HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Proteomix® SCX-NP5 Strong Cation Exchange Column, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size, PEEK
Materiais
PEEK
linha de produto
Proteomix®
fabricante/nome comercial
Sepax 401NP5P-4625
embalagem
1 ea of
Parâmetros
40 Mpa max. pressure (6000 psi)
80 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Matriz
spherical PS-DVB
polymeric
Grupo ativo da matriz
sulfonic acid phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
non-porous
Faixa de pH operacional
2.0-12.0
técnica de separação
cation exchange
Categorias relacionadas
Descrição geral
Proteomix User Manual
Informações legais
Aplicação
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCActive Filters