G006098
HPLC Analysis of mAb 321 on Proteomix® SCX NP5 versus Competitive SCX using pH and Salt Gradients
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Proteomix SCX-NP5, 25 cm x 4.6 mm I.D. (PEEK hardware), 5 μm particles (Z777164)
mobile phase: (A) 2.4 mM Tris, 1.5 mM imidazole, 11.6 mM piperazine, pH 6.0; (B) A + 0.5 M NaCl, pH 10.5
flow rate: 0.8 mL/min
detector: UV, 280 nm
injection: 20 μL
sample: MAb 321 (5 mg/mL)
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
life science and biopharma
pharmaceutical (small molecule)
Informações legais
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)