Documentos Principais
Z226106
Spherisorb® Phenyl HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Características
endcapped: no
fabricante/nome comercial
Spherisorb®
Extensão da rotulagem
2.5% Carbon loading
Parâmetros
20-45 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
25 cm × 4.6 mm
área da superfície
220 m2/g
Matriz
phenyl
Grupo ativo da matriz
phenyl phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
80 Å
técnica de separação
normal phase
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Spherisorb is a registered trademark of Waters
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)